Merck
H0800000
Homatropine hydrobromide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
DL-Homatropine hydrobromide, DL-endo-α-Hydroxybenzeneacetic acid 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester hydrobromide, Tropine mandelate hydrobromide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H21NO3 · HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
356.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
homatropine
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
214-217 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Br.CN1C2CCC1CC(C2)OC(=O)C(O)c3ccccc3
InChI
1S/C16H21NO3.BrH/c1-17-12-7-8-13(17)10-14(9-12)20-16(19)15(18)11-5-3-2-4-6-11;/h2-6,12-15,18H,7-10H2,1H3;1H
Klucz InChI
DWSGTFTVBLXELC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Bromowodorek homatropiny jest środkiem antycholinergicznym i jest powszechnie stosowany jako lek rozszerzający źrenice i cykloplegiczny w okulistyce.
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową wydawcy Farmakopei.
Zastosowanie
Niniejszy standard referencyjny Farmakopei Europejskiej jest przeznaczony do stosowania wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Brian M Thome et al.
Journal of chromatography. A, 1138(1-2), 291-300 (2006-11-14)
Over the past decade the moving bed process has become a commonly used tool for the continuous separation of chiral compounds, and its recent application to electrophoretic separations allows the technique to be used as a model system for moving
Homatropine and psychosis in Weill-Marchesani syndrome.
Anjaiah Madugula et al.
Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 45(7), 769-770 (2006-07-13)
Determination of homatropine hydrobromide in eye drops by second-order derivative spectroscopy.
Leung C P, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 9(2), 195-198 (1991)
Bhavna Chawla et al.
International ophthalmology, 29(1), 53-55 (2007-11-17)
To report a case of peripheral ulcerative keratitis (PUK) and scleritis, along with bilateral optic nerve infiltration as an initial presentation of acute lymphocytic leukemia (ALL) in an adult. Observational case report. A 24-year-old patient presented with complaints of pain
Robert Meek et al.
Emergency medicine Australasia : EMA, 22(6), 507-513 (2010-12-15)
To compare the change in visual analogue scale (VAS) pain ratings over 24 h following mechanical corneal abrasion between patients receiving sixth hourly drops of either 5% homatropine or placebo. A triple blind randomized controlled trial was conducted on a