Merck
F1517
Supelco
Fenoprofen calcium salt hydrate
analytical standard, for drug analysis
Synonim(y):
(±)-2-(3-Phenoxyphenyl)propionic acid
About This Item
Wzór liniowy:
C30H26O6Ca
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
522.60
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard, for drug analysis
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
ciąg SMILES
O.[Ca].CC(C(O)=O)c1cccc(Oc2ccccc2)c1
InChI
1S/C15H14O3.Ca.H2O.2H/c1-11(15(16)17)12-6-5-9-14(10-12)18-13-7-3-2-4-8-13;;;;/h2-11H,1H3,(H,16,17);;1H2;;
Klucz InChI
JWCQUXFJNIIYQZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Wodzian soli wapniowej fenoprofenu może być stosowany jako analityczny wzorzec odniesienia do ilościowego oznaczania analitu w próbkach środowiskowych przy użyciu techniki chromatografii gazowej.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Josiane Cristófani Poggi et al.
Journal of clinical pharmacology, 46(11), 1328-1336 (2006-10-20)
The objective of the present study was to assess the influence of type 1 and type 2 diabetes mellitus on the enantioselective pharmacodynamics and pharmacokinetics of fenoprofen. Patients with diabetes mellitus type 1 (n = 7) or type 2 (n
Igor Botello et al.
Electrophoresis, 31(17), 2964-2973 (2010-08-18)
Five non-steroidal anti-inflammatory drugs, naproxen, fenoprofen, ketoprofen, diclofenac and piroxicam, were separated and analyzed by electrokinetic supercharging in CZE. Three different setups of the ITP technique were assayed for the separation and preconcentration of these five non-steroidal anti-inflammatory drugs. For
Multiresidue analysis of acidic and polar organic contaminants in water samples by stir-bar sorptive extraction?liquid desorption?gas chromatography?mass spectrometry
Quintana BJ, et al.
Journal of Chromatography A, 1174(1-2), 27-39 (2007)
Zhaoyan Wang et al.
Journal of chromatography. A, 1218(13), 1775-1779 (2011-02-24)
A highly sensitive method for enantioseparation of trace fenoprofen and amino acid derivatives by capillary electrophoresis (CE) with vancomycin as the chiral selector was developed. Several CE techniques, such as the partial filling, large-volume sample stacking with EOF as pump
Frederik André Hansen et al.
Analytica chimica acta, 1143, 109-116 (2021-01-02)
In this work, we investigated for the first time hydrophobic deep eutectic solvents (DES) as supported liquid membrane (SLM) for electromembrane extraction (EME). Camphor, coumarin, DL-menthol, and thymol were used as non-ionic DES components. Different DESs compositions were tested, to