Key Documents
ERMBF439C
Maize GMO Standard DP-004114-3
ERM®, certified reference material, 0.1% DP-004114-3
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
ERM®
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
matrix material
temp. przechowywania
2-8°C
Komentarz do analizy
For more information please see:
ERMBF439C
Informacje prawne
ERM is a registered trademark of European Commission
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)