Kluczowe dokumenty
ERMBF420C
Maize GMO Standard ERM-BF420
3272 Maize 10 %, for the detection of GMO maize (3272) with PCR
Synonim(y):
3272 Maize, GVO Standard ERM-BF420
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
jakość
for the detection of GMO maize (3272) with PCR
skład
3272 Maize, 10%
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
temp. przechowywania
2-8°C
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
ERMBF420C.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)