Kluczowe dokumenty
ERMBF411A
Maize GMO Standard ERM-BF411
ERM®, certified reference material, 0% Bt-176, for the detection of GMO maize (Br-176) with PCR
Synonim(y):
GMO Standard ERM-BF411, Maize Bt-176
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
ERM®
jakość
for the detection of GMO maize (Br-176) with PCR
skład
genetically modified Bt-176 maize, 0%
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
temp. przechowywania
2-8°C
Komentarz do analizy
For more information please see:
ERMBF411A
Informacje prawne
ERM is a registered trademark of European Commission
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)