ERMBE376
Compound feedingstuff (aflatoxins, high level)
ERM®, certified reference material
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
agency
ERM®
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
food and beverages
Format
matrix material
temp. przechowywania
−20°C
Komentarz do analizy
For more information please see:
ERMBE376
ERMBE376
Inne uwagi
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins: Aflatoxin B1, Aflatoxin B2, Aflatoxin G1
Matrix Group: Animal Feed
Biotoxins / Mycotoxins: Aflatoxin B1, Aflatoxin B2, Aflatoxin G1
Matrix Group: Animal Feed
Informacje prawne
ERM is a registered trademark of European Commission
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)