BCR375
Compound feed (aflatoxin B1, blank)
BCR®, certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
general analytical
Format
matrix material
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
BCR375.
BCR375.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej. Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie
Biotoksyny / Mikotoksyny: Aflatoksyna B1
Grupa matryc: Pasza dla zwierząt
Biotoksyny / Mikotoksyny: Aflatoksyna B1
Grupa matryc: Pasza dla zwierząt
Informacje prawne
BCR is a registered trademark of European Commission
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)