Kluczowe dokumenty
ERMAD455K
Creatine kinase MM isoenzyme
ERM®, certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
agency
ERM®
producent / nazwa handlowa
JRC
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
ERMAD455K.
Informacje prawne
ERM is a registered trademark of European Commission
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)