Kluczowe dokumenty
ERMAD454K
Alanine transaminase
ERM®, certified reference material
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
agency
ERM®
producent / nazwa handlowa
JRC
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Format
neat
temp. przechowywania
−70°C
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
ERMAD454K.
Informacje prawne
ERM is a registered trademark of European Commission
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1