Kluczowe dokumenty
ERMAD453K
Lactate Dehydrogenase Isoenzyme 1
ERM®, certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
agency
ERM®
producent / nazwa handlowa
JRC
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
format
neat
temp. przechowywania
−20°C
Komentarz do analizy
For more information please see:
ERMAD453K
Informacje prawne
ERM is a registered trademark of European Commission
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)