Key Documents
ERMAD413
Plasmid DNA Fragments of MON 810 Maize
ERM®, certified reference material
Synonim(y):
Maize GMO Standard ERM-BF413, GMO Standard ERM-BF413, Maize MON 810
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
ERM®
producent / nazwa handlowa
JRC
format
matrix material
temp. przechowywania
−20°C
Komentarz do analizy
For more information please see:
ERMAD413
Informacje prawne
ERM is a registered trademark of European Commission
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)