E2503004
Etomidate impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Methyl 1-[(1RS)-1-phenylethyl]-1H-imidazole-5-carboxylate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
etomidate
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[n]2(cncc2C(=O)OC)C(C)c1ccccc1
InChI
1S/C13H14N2O2/c1-10(11-6-4-3-5-7-11)15-9-14-8-12(15)13(16)17-2/h3-10H,1-2H3
Klucz InChI
FHFZEKYDSVTYLL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)