CVCO15W40
Certified Viscosity Check Oil
15W40
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wyprodukowane i certyfikowane w ścisłej zgodności z wymaganiami norm ISO 17025 i ISO 17034. Pomiary lepkości kinematycznej zostały wykonane zgodnie z normą ASTM D445 przy użyciu wiskozymetrów referencyjnych certyfikowanych zgodnie z normami ASTM D446 i ASTM D2162. Pomiary gęstości, symulatora zimnego korbowodu (CCS) i wskaźnika lepkości zostały wykonane zgodnie z normami ASTM D4052, ASTM D5293 i ASTM D2270.
Wartości lepkości dla certyfikowanych olejów kontrolnych zostały przetestowane i certyfikowane dla typowych mieszanek docelowych. Te oleje kontrolne służą do walidacji działania symulatorów zimnego korbowania i wiskozymetrów kinematycznych poprzez pomiar dostępnych na rynku olejów silnikowych.
Informacje o tym produkcie można również znaleźć na stronie internetowej Paragon Scientific.
Wartości lepkości dla certyfikowanych olejów kontrolnych zostały przetestowane i certyfikowane dla typowych mieszanek docelowych. Te oleje kontrolne służą do walidacji działania symulatorów zimnego korbowania i wiskozymetrów kinematycznych poprzez pomiar dostępnych na rynku olejów silnikowych.
Informacje o tym produkcie można również znaleźć na stronie internetowej Paragon Scientific.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)