Kluczowe dokumenty
CRMUPPLU
Pour Point Standard
IP15, ASTM D97, ISO 3016, BS 2000, Pt 15
Synonim(y):
IP15, ASTM D97, Pt 15 Pour Point Standard
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
agency
according to ASTM® D97
according to BS 2000
according to ISO 3016
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
bp
175-270 °C
mp
-58 °C
Zastosowanie
petroleum
Format
mixture
Informacje prawne
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)