Kluczowe dokumenty
CRMFRKR
Freezing Point Standard
ASTM D 2386 (-54.7 °C)
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
agency
according to ASTM® 2386
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
Zastosowanie
jet fuel
format
mixture
Opis ogólny
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Freezing Point Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM)
Informacje prawne
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
84.2 - 158.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
29 - 70 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)