Kluczowe dokumenty
CRMFIKR
FIA Aromatics Standard
ASTM D 1319 (15.18% vol)
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
petroleum
Format
multi-component solution
Opis ogólny
Należy pamiętać, że wartość podana na tej stronie jest wartością nominalną. Wszystkie certyfikowane wartości dla aktualnych partii wszystkich wzorców temperatury zapłonu Paragon Cleveland Open Cup można znaleźć na stronie Strona internetowa Paragon Scientific
Ten produkt jest certyfikowanym materiałem odniesienia (CRM), wyprodukowanym zgodnie z akredytacją UKAS.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
84.2 - 158.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
29 - 70 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Development of a supercritical fluid chromatographic method for determination of aromatics in heating oils and diesel fuels.
Lee S W.
Energy and Fuels, 3(1), 80-84 (1989)