CCW4693
YSG Medium in flasks
Solid medium for the detection and isolation of Alicyclobacillus, in fruit juices and other acidic food, suitable for microbiology
Synonim(y):
YSGM, Yeast Starch Glucose Agar, Yeast-Starch-Glucose medium
Formularz
solid
okres trwałości
18 mo. at 2‑14 °C (limited shelf life, expiry date on the label)
Właściwości
ready-to-use
skład
agar, 15.0 g/L
glucose, 1.0 g/L
soluble starch, 2.0 g/L
yeast extract, 2.0 g/L
opakowanie
box of 10 bottles
warunki przechowywania
(Tightly closed)
Parametry
200 mL filling volume
objętość butelki
250 mL
kolor
pale yellow
pH
3.7±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
przydatność
Alicyclobacillus spp.
Opis ogólny
Zastosowanie
Komponenty
- 1 box with 10 bottles (250 mL)
- Injectable cap: Plastic screw inner cap
Inne uwagi
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)