Kluczowe dokumenty
CCW4114
Millipore
M-TGE
Liquid medium for enumeration of total bacteria by Membrane Filtration Methods, suitable for microbiology
Synonim(y):
Bulion tryptonowy z ekstraktem glukozy
About This Item
Kod UNSPSC:
41171606
NACRES:
NA.74
zgodność regionalna
FDA
Poziom jakości
Formularz
liquid
okres trwałości
9 mo. at 8‑25 °C
Właściwości
ready-to-use
skład
D(+)-glucose, 2.00 g/L
meat extract, 6.00 g/L
peptone from casein, 10.00 g/L
opakowanie
box of 50 tubes
warunki przechowywania
(Tightly closed)
Parametry
2 mL filling volume
pojemność
2 mL
pojemność probówki
3 mL
kolor
yellowish
pH
7.0±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
temp. przechowywania
15-25°C
przydatność
heterotrophic bacteria
Opis ogólny
Bulion tryptonowy z ekstraktem glukozy jest nieselektywną pożywką do wykrywania całkowitych mikroorganizmów heterotroficznych w wodzie, produktach mlecznych i innych płynach. Jeśli stosowana jest metoda filtracji membranowej, należy zaimpregnować sterylną płytkę pożywką i umieścić na niej płytkę MF, a następnie inkubować. Płytki należy chronić przed odwodnieniem.
Zastosowanie
Bulion tryptonowy z ekstraktem glukozy jest odpowiedni do oznaczania całkowitej liczby bakterii metodami filtracji membranowej w wodzie, produktach mlecznych i innych płynach.
Komponenty
1 box with 50 tubes manufactured from non- toxic polypropylene.
Inne uwagi
Zgodnie z wewnętrznymi przepisami lub metodologią każdego laboratorium, temperatura i czas inkubacji mogą się różnić.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)