Kluczowe dokumenty
CCW4071
Malt Extract Agar Acidified (pH 4.3) in tubes
Medium for detection, isolation, and enumeration of fungi, particularly yeast and molds, from air and water samples, suitable for microbiology
Synonim(y):
SGQB
About This Item
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.74
Poziom jakości
sterylność
sterile
Formularz
solid
okres trwałości
12 mo.
Właściwości
ready-to-use
skład
agar, 15.0 g/L
malt extract, 30.0 g/L
soy peptone, 3.00 g/L
opakowanie
pack of 20 tubes
warunki przechowywania
(Tightly closed)
filling volume
20 mL
pojemność probówki
20 mL
kolor
yellow
pH
4.3±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
molds
yeasts
Opis ogólny
Agar z ekstraktem słodowym może bardzo dobrze wspierać wzrost prawie wszystkich grzybów ze względu na swój zrównoważony skład i powstrzymuje większość bakterii ze względu na silną kwasowość.
Zastosowanie
Agar z ekstraktem słodowym (zakwaszony) jest odpowiedni do wykrywania, izolacji i oznaczania liczby grzybów, w szczególności drożdży i pleśni, z próbek powietrza i wody.
Komponenty
  • 20 tubes per box
  • 17x145 mm glass tubes, ink labeled
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)