C1026
Casein Peptone
Enzymatic digest of casein from bovine milk, ≤6% loss on drying, suitable for biotechnology and microbiology
Synonim(y):
Peptone from casein, N-Z-Case® Tryptone, Pancreatic digest of casein
About This Item
Polecane produkty
product name
N-Z-Case® Tryptone, from bovine milk, pkg of 1 kg, suitable for microbiology
pochodzenie biologiczne
bovine milk
Poziom jakości
Postać
powder
skład
amino-nitrogen, >4.5%
total nitrogen (N), ≥10%
opakowanie
pkg of 1 kg
strata
≤6% loss on drying
kolor
white to light beige
pH
6.5-7.5 (25 °C, 2% in water)
rozpuszczalność
soluble, clear, faintly yellow to yellow
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Podłoże hodowlane zapewnia środowisko z odpowiednimi składnikami odżywczymi, źródłami energii i określonymi warunkami środowiskowymi dla wzrostu mikroorganizmów. Składniki podłoża hodowlanego obejmują zarówno cukry proste, jak i peptony, sole, antybiotyki i złożone wskaźniki.