BP667
Ketoprofen ethyl ester
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
3-Benzoyl-α-methylbenzeneacetic acid ethyl ester
About This Item
Polecane produkty
rodzina API
ketoprofen
Formularz
oil
jakość
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
producent / nazwa handlowa
BP
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O(CC)C(=O)C(C)c1cc(ccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C18H18O3/c1-3-21-18(20)13(2)15-10-7-11-16(12-15)17(19)14-8-5-4-6-9-14/h4-13H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
CQSMNXCTDMLMLM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Also used in monographs such as:
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)