BP534
Azapropazone
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
5-(Dimethylamino)-9-methyl-2-propyl-1H-pyrazolo[1,2-a][1,2,4]benzotriazine-1,3(2H)-dione
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
azapropazone
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[n]21[n](c(nc3c2cc(cc3)C)N(C)C)C(=O)C(C1=O)CCC
InChI
1S/C16H20N4O2/c1-5-6-11-14(21)19-13-9-10(2)7-8-12(13)17-16(18(3)4)20(19)15(11)22/h7-9,11H,5-6H2,1-4H3
Klucz InChI
MPHPHYZQRGLTBO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)