Merck
BP528
Lormetazepam
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
N-Methyllorazepam
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H12Cl2N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
335.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
lormetazepam
producent / nazwa handlowa
BP
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Clc1c(cccc1)C2=NC(C(=O)N(c3c2cc(cc3)Cl)C)O
InChI
1S/C16H12Cl2N2O2/c1-20-13-7-6-9(17)8-11(13)14(19-15(21)16(20)22)10-4-2-3-5-12(10)18/h2-8,15,21H,1H3
Klucz InChI
FJIKWRGCXUCUIG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei, która je wydała. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Lormetazepam BP Wzorzec odniesienia przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Brytyjskiej.
Używany również w monografiach takich jak
  • :SC VI A. Obliczenia farmakopealneLormetazepam
  • TabletkiLormetazepam
  • Opakowanie
    Ilość jednostkowa: 100 mg. Zastrzega się możliwość zmian. Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą Brytyjską. Aktualna ilość jednostkowa znajduje się na stronie British Pharmacopoeia.
    Inne uwagi
    Sales restrictions may apply.
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)
    Odwiedź Bibliotekę dokumentów
    A López-Rabuñal et al.
    Journal of analytical toxicology, 44(6), 580-588 (2020-02-18)
    An LC-MS-MS method for the determination of 14 benzodiazepines (BZDs) (alprazolam, α-hydroxyalprazolam, clonazepam, bromazepam, diazepam, nordiazepam, lorazepam, lormetazepam, oxazepam, flunitrazepam, 7-aminoflunitrazepam, triazolam, midazolam and zolpidem) and 15 antidepressants (ADs) (amitriptyline, nortriptyline, imipramine, desipramine, clomipramine, norclomipramine, fluoxetine, norfluoxetine, sertraline, norsertraline, paroxetine
    Alicja Majda et al.
    Talanta, 209, 120533-120533 (2020-01-02)
    For the first time the method DI-SPME/LC-TOFMS was used and developed in order to determine the large antidepressant drugs in real forensic cases. The aim of the study was to optimize the new DI-SPME/LC-TOFMS method for the quantification of the