Kluczowe dokumenty
BP428
Dantron
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
1,8-Dihydroxyanthraquinone, Chrysazine, Danthron
About This Item
Polecane produkty
rodzina API
dantron
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
BP
mp
191-193 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Oc1cccc2C(=O)c3cccc(O)c3C(=O)c12
InChI
1S/C14H8O4/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)12-8(13(7)17)4-2-6-10(12)16/h1-6,15-16H
Klucz InChI
QBPFLULOKWLNNW-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... RXRA(6256)
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)