Kluczowe dokumenty
BP391
Melphalan
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
4-[Bis(2-chloroethyl)amino]-L-phenylalanine, L-PAM, L-Phenylalanine mustard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
melphalan
Formularz
powder
jakość
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N[C@@H](Cc1ccc(cc1)N(CCCl)CCCl)C(O)=O
InChI
1S/C13H18Cl2N2O2/c14-5-7-17(8-6-15)11-3-1-10(2-4-11)9-12(16)13(18)19/h1-4,12H,5-9,16H2,(H,18,19)/t12-/m0/s1
Klucz InChI
SGDBTWWWUNNDEQ-LBPRGKRZSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Używany również w monografiach takich jak
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1A - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)