Merck
BP143
Ethacrynic acid
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
(2,3-Dichloro-4-[2-methylenebutyryl]phenoxy)acetic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H12Cl2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
303.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
ethacrynic acid
Postać
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC1=C(Cl)C(C(C(CC)=C)=O)=CC=C1OCC(O)=O
InChI
1S/C13H12Cl2O4/c1-3-7(2)13(18)8-4-5-9(12(15)11(8)14)19-6-10(16)17/h4-5H,2-3,6H2,1H3,(H,16,17)
Klucz InChI
AVOLMBLBETYQHX-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... SLC12A1(6557)
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Ethacrynic acid BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Opakowanie
Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)