Merck
BP1171
Piperonylbutoxide
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
2-(2-Butoxyethoxy)ethyl (6-propylpiperonyl) ether, 4,5-Methylenedioxy-2-propylbenzyldiethyleneglycol butyl ether
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H30O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
338.44
Beilstein:
288063
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
piperonyl butoxide
Formularz
liquid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
współczynnik refrakcji
n20/D 1.498 (lit.)
bp
155 °C/0.3 mmHg (lit.)
gęstość
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCOCCOCCOCc1cc2OCOc2cc1CCC
InChI
1S/C19H30O5/c1-3-5-7-20-8-9-21-10-11-22-14-17-13-19-18(23-15-24-19)12-16(17)6-4-2/h12-13H,3-11,14-15H2,1-2H3
Klucz InChI
FIPWRIJSWJWJAI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei, która je wydała. Więcej informacji i pomocy można uzyskać na stronie internetowej Farmakopei, która je wydała.
Zastosowanie
Piperonylbutoxide BP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Brytyjskiej.
Używany również w monografiach takich jak
  • :Piperonyl Butoxide
  • Opakowanie
    Ilość jednostkowa: 250 mg. Zastrzega się możliwość zmian. Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą Brytyjską. Aktualna ilość jednostkowa znajduje się na stronie British Pharmacopoeia.
    Inne uwagi
    Sales restrictions may apply.
    produkt powiązany
    Piktogramy
    Exclamation markEnvironment
    Hasło ostrzegawcze
    Warning
    Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
    Zwroty wskazujące środki ostrożności
    Klasyfikacja zagrożeń
    Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
    Organy docelowe
    Respiratory system
    Zagrożenia dodatkowe
    Kod klasy składowania
    10 - Combustible liquids
    Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
    WGK 3
    Temperatura zapłonu (°F)
    339.8 °F - closed cup
    Temperatura zapłonu (°C)
    171 °C - closed cup
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)