Merck
BP1142
Ursodeoxycholic acid impurity standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
Ursodeoxycholic acid, 3α,7β-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 5β-Cholan-24-oic acid-3α,7β-diol, 7β-Hydroxylithocholic acid, UDCS
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H40O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
392.57
Beilstein:
3219888
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
rodzina API
ursodeoxycholic acid
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
BP
mp
203-204 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,22+,23+,24-/m1/s1
Klucz InChI
RUDATBOHQWOJDD-UZVSRGJWSA-N
informacje o genach
human ... NR1H4(9971)
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei, która je wydała. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Wzorzec zanieczyszczenia kwasu ursodeoksycholowego, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Brytyjskiej.
Używany również w monografiach takich jak
  • :Ursodeoxycholic Acid CapsulesUrsodeoxycholic
  • Acid TabletsUrsodeoxycholic
  • Acid Oral Suspension
  • Opakowanie
    Ilość jednostkowa: 50 mg. Zastrzega się możliwość zmian. Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą Brytyjską. Aktualna ilość jednostkowa znajduje się na stronie British Pharmacopoeia.
    Inne uwagi
    Sales restrictions may apply.
    Piktogramy
    Exclamation mark
    Hasło ostrzegawcze
    Warning
    Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
    Klasyfikacja zagrożeń
    Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
    Kod klasy składowania
    11 - Combustible Solids
    Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
    WGK 2
    Not applicable
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)
    Odwiedź Bibliotekę dokumentów
    Produkty
    Wykresy przesunięć NMR pomagają w identyfikacji zanieczyszczeń w deuterowanych rozpuszczalnikach, wspomagając dokładną analizę chemiczną.