Kluczowe dokumenty
BP1123
Rizatriptan benzoate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
Rizatriptan benzoate salt, MK-462, N,N-Dimethyl-2-[5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1H-indol-3-yl]ethylamine benzoate salt
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
rizatriptan
Formularz
crystalline
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccccc1.CN(C)CCc2c[nH]c3ccc(Cn4cncn4)cc23
InChI
1S/C15H19N5.C7H6O2/c1-19(2)6-5-13-8-17-15-4-3-12(7-14(13)15)9-20-11-16-10-18-20;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h3-4,7-8,10-11,17H,5-6,9H2,1-2H3;1-5H,(H,8,9)
Klucz InChI
JPRXYLQNJJVCMZ-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... HTR1B(3351) , HTR1D(3352)
Opis ogólny
Zastosowanie
Also used in monographs such as:
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)