Merck
BP094
Crotamiton
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
N-Ethyl-o-crotonotoluidide, N-Ethyl-N-(2-methylphenyl)-2-butenamide, Crotamiton
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH=CHCON(C2H5)C6H4CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.28
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
opis
predominantly trans
rodzina API
crotamiton
Postać
oil
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
współczynnik refrakcji
n20/D 1.54 (lit.)
tw
153-155 °C/13 mmHg (lit.)
gęstość
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCN(C(=O)\C=C\C)c1ccccc1C
InChI
1S/C13H17NO/c1-4-8-13(15)14(5-2)12-10-7-6-9-11(12)3/h4,6-10H,5H2,1-3H3/b8-4+
Klucz InChI
DNTGGZPQPQTDQF-XBXARRHUSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Crotamiton BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Crotamiton Lotion
  • Crotamiton Cream
  • Opakowanie
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Inne uwagi
    Sales restrictions may apply.
    Piktogramy
    Exclamation mark
    Hasło ostrzegawcze
    Warning
    Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
    Zwroty wskazujące środki ostrożności
    Klasyfikacja zagrożeń
    Acute Tox. 4 Oral
    Kod klasy składowania
    10 - Combustible liquids
    Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
    WGK 1
    Temperatura zapłonu (°F)
    235.4 °F - closed cup
    Temperatura zapłonu (°C)
    113 °C - closed cup
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)