Kluczowe dokumenty
BCR614S0
Polychlorodibenzo-p-dioxins (PCDDs) and polychlorodibenzofurans (PCDFs) solution
BCR®, certified reference material, Solution S0
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
producent / nazwa handlowa
JRC
Format
multi-component solution
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
BCR614S0.
Informacje prawne
BCR is a registered trademark of European Commission
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
87.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
31 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)