Key Documents
BCR327
Unalloyed zinc (disc) (trace elements)
BCR®, certified reference material
Synonim(y):
Zinc, unalloyed
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
producent / nazwa handlowa
JRC
format
matrix material
Komentarz do analizy
For more information please see:
BCR327
Informacje prawne
BCR is a registered trademark of European Commission
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)