Merck
BCR269
Chrysene
BCR®, certified reference material
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.29
Beilstein:
1909297
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
producent / nazwa handlowa
JRC
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
448 °C (lit.)
mp
252-254 °C (lit.)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
c1ccc2c(c1)ccc3c4ccccc4ccc23
InChI
1S/C18H12/c1-3-7-15-13(5-1)9-11-18-16-8-4-2-6-14(16)10-12-17(15)18/h1-12H
Klucz InChI
WDECIBYCCFPHNR-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
BCR269.
Informacje prawne
BCR is a registered trademark of European Commission
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chirag M Ghevariya et al.
Bioresource technology, 102(20), 9668-9674 (2011-08-23)
Degradation of chrysene, a four ring High Molecular Weight (HMW) Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) is of intense environmental interest, being carcinogenic, teratogenic and mutagenic. Multiple PAH degrading halotolerant Achromobacter xylosoxidans was isolated from crude oil polluted saline site. Response Surface
José M Lorenzo et al.
Meat science, 89(1), 105-109 (2011-04-20)
The polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) content in two traditional smoked sausages from Spain was determined. Results showed, that total average levels of PAHs found were higher in "Chorizo de cebolla" (101.81 vs. 98.48 μgkg(-1)). Most contents of PAHs found in
Bimal K Banik et al.
European journal of medicinal chemistry, 45(10), 4687-4691 (2010-08-13)
We describe herein the synthesis of novel 6,12-distributed chrysene as potent anticancer agents. In vitro and in vivo studies are also reported here.
Theodoros Tzamkiozis et al.
Inhalation toxicology, 22 Suppl 2, 59-69 (2010-10-30)
This study presents different research techniques linked together to improve our understanding of the particulate matter (PM) impacts on health. PM samples from the exhaust of different vehicles were collected by a versatile aerosol concentration enrichment system (VACES). Waterborne PM
L Viñas et al.
Chemosphere, 75(4), 534-541 (2009-01-20)
Aliphatic and aromatic hydrocarbons were determined in three species of commercial shellfish, namely razor shells (Ensis arcuatus and Ensis siliqua), goose barnacle (Pollicipes cornucopia) and sea urchin (Paracentrotus lividus), living in different habitats and exhibiting different feeding behaviors. The samples