Merck
BCR267
Indeno[1,2,3-cd]fluoranthene
BCR®, certified reference material
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.33
Beilstein:
1970675
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
producent / nazwa handlowa
JRC
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
c1ccc-2c(c1)-c3ccc4-c5ccccc5-c6ccc-2c3c46
InChI
1S/C22H12/c1-2-6-14-13(5-1)17-9-10-19-15-7-3-4-8-16(15)20-12-11-18(14)21(17)22(19)20/h1-12H
Klucz InChI
XAKRHFYJDSMEMI-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
BCR267.
Informacje prawne
BCR is a registered trademark of European Commission
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)