BCR115
Animal feed (OCP′s)
BCR®, certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
producent / nazwa handlowa
JRC
Format
matrix material
temp. przechowywania
2-8°C
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
BCR115.
BCR115.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej. Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie
Zanieczyszczenia organiczne: HCB, β-HCH, γ-HCH, Heptachlor, γ-Chlordane, α-Endosulfan, Dieldrin, Endrin, o,p′-DDT, p,p′-DDE
Grupa matryc: Pasza dla zwierząt
Zanieczyszczenia organiczne: HCB, β-HCH, γ-HCH, Heptachlor, γ-Chlordane, α-Endosulfan, Dieldrin, Endrin, o,p′-DDT, p,p′-DDE
Grupa matryc: Pasza dla zwierząt
Informacje prawne
BCR is a registered trademark of European Commission
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)