Kluczowe dokumenty
BCR097
Benzo[a]fluoranthene
BCR®, certified reference material
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
producent / nazwa handlowa
JRC
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
c1ccc-2c(c1)-c3cccc4cc5ccccc5c-2c34
InChI
1S/C20H12/c1-2-8-15-13(6-1)12-14-7-5-11-17-16-9-3-4-10-18(16)20(15)19(14)17/h1-12H
Klucz InChI
OQDXASJSCOTNQS-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
BCR097
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
197.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
92 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)