Key Documents
B1170000
Busulfan
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Busulfan, 1,4-Butanediol dimethanesulfonate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
busulfan
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
114-117 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
ciąg SMILES
CS(=O)(=O)OCCCCOS(C)(=O)=O
InChI
1S/C6H14O6S2/c1-13(7,8)11-5-3-4-6-12-14(2,9)10/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
COVZYZSDYWQREU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1A - Muta. 1B - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)