B1141000
Bleomycin sulfate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
bleomycin
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[S+](CCCNC(=O)c1nc([s]c1)c2nc([s]c2)CCNC(=O)C(NC(=O)C(C(O)C(NC(=O)C(NC(=O)c6nc(nc(c6C)N)C(NCC(N)C(=O)N)CC(=O)N)C(O[C@@H]4O[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H]4O[C@H]5O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H]5O)O\C(=N\[H])\[O-])O)CO)O)O)CO)c3[nH]cnc3)C)C)C(O)C)(C)C.[S](=O)(=O)(O)O
InChI
1S/C55H83N17O21S3.H2O4S/c1-20-33(69-46(72-44(20)58)25(12-31(57)76)64-13-24(56)45(59)82)50(86)71-35(41(26-14-61-19-65-26)91-54-43(39(80)37(78)29(15-73)90-54)92-53-40(81)42(93-55(60)88)38(79)30(16-74)89-53)51(87)66-22(3)36(77)21(2)47(83)70-34(23(4)75)49(85)63-10-8-32-67-28(18-94-32)52-68-27(17-95-52)48(84)62-9-7-11-96(5)6;1-5(2,3)4/h14,17-19,21-25,29-30,34-43,53-54,64,73-75,77-81H,7-13,15-16,56H2,1-6H3,(H13-,57,58,59,60,61,62,63,65,66,69,70,71,72,76,82,83,84,85,86,87,88);(H2,1,2,3,4)/t21?,22?,23?,24?,25?,29-,30+,34?,35?,36?,37+,38+,39-,40-,41?,42-,43-,53+,54-;/m0./s1
Klucz InChI
WUIABRMSWOKTOF-OCBSMOPSSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Muta. 1B - Repr. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)