Kluczowe dokumenty
B1115000
Bezafibrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
2-[4-[2-(4-Chlorobenzamido)ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
bezafibrate
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(Oc1ccc(CCNC(=O)c2ccc(Cl)cc2)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C19H20ClNO4/c1-19(2,18(23)24)25-16-9-3-13(4-10-16)11-12-21-17(22)14-5-7-15(20)8-6-14/h3-10H,11-12H2,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)
Klucz InChI
IIBYAHWJQTYFKB-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... PPARA(5465) , PPARD(5467) , PPARG(5468)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
PPARgamma agonists, including Bezafibrate, have beneficial effects in the suppression of the inflammatory response during RSV infection and therefore might have clinical efficacy in the course of severe RSV-infection.
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)