Merck
B0300000
Barbital
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
5,5-Diethyl-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione, 5,5-Diethylbarbituric acid, Barbitone, Veronal
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.19
Beilstein:
163999
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
barbital
producent / nazwa handlowa
EDQM
kontrola substancji
USDEA Schedule IV; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCC1(CC)C(=O)NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C8H12N2O3/c1-3-8(4-2)5(11)9-7(13)10-6(8)12/h3-4H2,1-2H3,(H2,9,10,11,12,13)
Klucz InChI
FTOAOBMCPZCFFF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Barbital EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Sedative/hypnotic
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Carolina Salcedo-Rivillas et al.
Clinical and vaccine immunology : CVI, 21(7), 972-981 (2014-05-09)
Pneumococcal surface protein A (PspA) is a candidate antigen for the composition of protein-based vaccines against Streptococcus pneumoniae. While searching for efficient adjuvants for PspA-based vaccines, our group has described the potential of combining PspA with the whole-cell pertussis vaccine
Megan Dodd et al.
The journal of gene medicine, 16(5-6), 131-142 (2014-06-21)
Hemophilia B patients are subject to frequent and spontaneous bleeding caused by a deficiency of clotting factor IX (FIX). Mesenchymal stromal cells (MSCs) have been used in cellular therapies as a result of their immunomodulatory properties, the ability to home
Kalana Maduwage et al.
PLoS neglected tropical diseases, 8(12), e3304-e3304 (2014-12-19)
Venom recurrence or persistence in the circulation after antivenom treatment has been documented many times in viper envenoming. However, it has not been associated with clinical recurrence for many snakes, including Russell's viper (Daboia spp.). We compare the recovery of
Juergen Patzke et al.
Blood coagulation & fibrinolysis : an international journal in haemostasis and thrombosis, 25(8), 860-870 (2014-09-06)
The functional activity of von Willebrand factor (VWF) is most frequently measured by using the ristocetin cofactor assay (VWF:RCo). However, the method's drawbacks include unsatisfactory precision, sensitivity and availability of automated system applications. We have developed an alternative assay (INNOVANCE
Sophie Stukas et al.
Journal of lipid research, 55(8), 1721-1729 (2014-06-22)
A key step in plasma HDL maturation from discoidal to spherical particles is the esterification of cholesterol to cholesteryl ester, which is catalyzed by LCAT. HDL-like lipoproteins in cerebrospinal fluid (CSF) are also spherical, whereas nascent lipoprotein particles secreted from