Key Documents
A6549
Agar
Type A, ash 5-6%
Synonim(y):
Agar-agar, Gum agar
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
algae (Gelidium)
typ
Type A
Postać
powder
popiół
5-6%
temp. przejścia
transition temp 32-38 °C (1.5%)
siła żelu
550-950 g/cm2 (1.5% gel)
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
Klucz InChI
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
zastąpiony przez
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?