Kluczowe dokumenty
94430
Supelco
Sulfur Standard for ICP
TraceCERT®, 10 g/L S in H2O (nominal concentration)
Synonim(y):
Wzorzec kalibracji siarki ICP
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
stężenie
10 g/L S in H2O (nominal concentration)
metody
AAS: suitable
ICP: suitable
Zastosowanie
industrial qc
pharmaceutical
Format
single component solution
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany zgodnie z normą ISO 17034 i charakteryzowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025. Ten CRM jest identyfikowalny w jednostkach SI kg i mierzony względem materiału pierwotnego z National Metrology Institute (NMI), np.
. Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony https://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność, datę wygaśnięcia i szczegółowe informacje o zanieczyszczeniach śladowych.
Zastosowanie
Sulfur Standard może być stosowany jako wzorzec kalibracyjny do oznaczania siarki w paliwach ciekłych metodą optycznej spektroskopii emisyjnej z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-OES).
Wzorzec siarki ICP jest odpowiednim wzorcem kalibracyjnym do analizy pierwiastkowej techniką plazmy indukcyjnie sprzężonej (ICP).
Komentarz do analizy
10 g/L S in water, prepared with high purity H2SO4 and water
Inne uwagi
Pełna lista naszych produktów ICP i AAS, w tym informacje techniczne i przykładowe certyfikaty, znajduje się na stronie Strona standardów ICP i AAS.
Szczegółowe informacje na temat naszych kompletnych rozwiązań workflow dla ICP-AAS można znaleźć w naszej broszurze: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
Dążąc do bardziej zrównoważonego rozwoju, wprowadzamy cyfrowe certyfikaty COA - pobierz je bezpośrednio z naszej strony internetowej.
For a complete product listing of our TraceCERT® range of CRMs for ICP and AAS, technical information and example certificates, please visit our ICP & AAS standards website
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)