Kluczowe dokumenty
94117
Supelco
Antimony Standard for AAS
TraceCERT®, 1 g/L Sb in nitric acid (nominal concentration)
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
stężenie
1 g/L Sb in nitric acid (nominal concentration)
metody
AAS: suitable
Zastosowanie
industrial qc
pharmaceutical
Format
single component solution
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany zgodnie z normą ISO 17034 i charakteryzowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025. Ten CRM jest identyfikowalny w jednostkach SI kg i mierzony względem materiału pierwotnego z National Metrology Institute (NMI), np.
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę wygaśnięcia.
Zastosowanie
Wzorzec antymonu może być stosowany do ilościowego oznaczania antymonu w próbkach geologicznych przy użyciu spektrometrii mas sprzężonej indukcyjnie i spektrofotometrii absorpcji atomowej z wstrzykiwaniem wodorków.
Komentarz do analizy
1 g/L Sb in 2% nitric acid (contains HF traces), prepared with high purity Sb metal, HNO3, HF and water
Inne uwagi
For a complete product listing of our TraceCERT® range of CRMs for ICP and AAS, technical information and example certificates, please visit our ICP & AAS standards website
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Ulla B Hellström et al.
Virology journal, 6, 7-7 (2009-01-22)
Sci-B-Vac is a recombinant, hepatitis B vaccine derived from a mammalian cell line and containing hepatitis B surface antigen (HBsAg) as well as preS1 and preS2 antigens. Few studies have been performed on the antibody responses to preS1 in relation
Quantitative Determination of Antimony, Bismuth, and Tellurium in Geological Samples by Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry and Flow Injection Hydride Generation Atomic Absorption Technique
Saha.CM, et al.
Atomic Spectroscopy, 38, 7-11 (2017)