Key Documents
938793
Sigma-Aldrich
Potassium phosphate tribasic ChemBeads
new
Synonim(y):
K3PO4, Tripotassium phosphate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
K3PO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.27
Kod UNSPSC:
12352100
Postać
solid
Poziom jakości
skład
, 14-16 wt. % (loading of base)
ciąg SMILES
[K].OP(O)(O)=O
InChI
1S/3K.H3O4P/c;;;1-5(2,3)4/h;;;(H3,1,2,3,4)/q3*+1;/p-3
Klucz InChI
LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K
Opis ogólny
Potassium phosphate tribasic exhibits high catalytic property in trans esterification reactions. It has bactericidal activity.
Zastosowanie
Potassium phosphate tribasic has been used:
- in lysis buffer for the isolation of protein from Gram positive bacteria
- as a reagent for the scalable synthesis and post-modification of NU-1000 (mesoporous metal-organic framework)
- as a reagent for the plasma membrane preparation of Lilium davidii or Oryza sativa with high purity
ChemBeads are chemical coated glass beads. ChemBeads offer improved flowability and chemical uniformity perfect for automated solid dispensing and high-throughput experimentation. The method of creating ChemBeads uses no other chemicals or surfactants allowing the user to accurately dispense sub-milligram amounts of chemical.
For general uses, product is also available in powdered form (P5629)
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)