Kluczowe dokumenty
936839
AdBrettPhos ChemBeads
Synonim(y):
Di-Ad-BrettPhos ChemBeads, Diadamantan-1-ylo)(2′,4′,6′-triizopropylo-3,6-dimetoksy-[1,1′-bifenylo]-2-ylo)fosforan ChemBeads
About This Item
Formularz
solid
Poziom jakości
skład
, 4-6% (loading)
przydatność reakcji
reagent type: ligand
ciąg SMILES
COC1=CC=C(C(C2=C(C=C(C=C2C(C)C)C(C)C)C(C)C)=C1P([C@]34C[C@H]5C[C@H](C[C@H](C5)C4)C3)[C@]67C[C@H]8C[C@H](C[C@H](C8)C7)C6)OC
InChI
InChI=1S/C43H61O2P/c1-25(2)34-17-35(26(3)4)39(36(18-34)27(5)6)40-37(44-7)9-10-38(45-8)41(40)46(42-19-28-11-29(20-42)13-30(12-28)21-42)43-22-31-14-32(23-43)16-33(15-31)24-43/h9-10,17-18,25-33H,11-16,19-24H2,1-8H3/t28-,29+,30-,31-,32+,33-,42?,43?,46?
Klucz InChI
NMGHOZQCYNKWBG-DQMWLEPPSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
C-N Coupling. (patrz 31896889)
Fluorowanie triflanów allilu.(patrz 25346547)
Katalizowane palladem krzyżowe sprzęganie C-O alkoholi pierwszorzędowych. (patrz 29474078)
ChemBeads to szklane kulki powlekane chemicznie. ChemBeads oferują lepszą płynność i jednorodność chemiczną, idealną do zautomatyzowanego dozowania substancji stałych i eksperymentów o wysokiej przepustowości. Metoda tworzenia ChemBeads nie wykorzystuje innych substancji chemicznych ani środków powierzchniowo czynnych, umożliwiając użytkownikowi dokładne dozowanie submiligramowych ilości substancji chemicznych.
Do ogólnych zastosowań produkt jest również dostępny w postaci sproszkowanej (768154).
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)