Merck
936723
Sigma-Aldrich
Hoveyda-Grubbs Catalyst® M721 ChemBeads
new
Synonim(y):
Hoveyda-Grubbs Catalyst®M72 SI(o-Tol) (C571)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H30Cl2N2ORu
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
570.52
Kod UNSPSC:
12352100
Postać
solid
Poziom jakości
skład
, 4-6 wt. % (loading of catalyst)
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: ruthenium
reaction type: Ring-Opening Polymerization
ciąg SMILES
Cl[Ru](C1N(C2=CC=CC=C2C)CCN1C3=CC=CC=C3C)(O4C(C)C)(Cl)=CC5=C4C=CC=C5
InChI
1S/C17H19N2.C10H12O.2ClH.Ru/c1-14-7-3-5-9-16(14)18-11-12-19(13-18)17-10-6-4-8-15(17)2;1-8(2)11-10-7-5-4-6-9(10)3;;;/h3-10,13H,11-12H2,1-2H3;3-8H,1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Klucz InChI
AFQRYTARHOMPFY-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Less sterically hindered analog of Hoveyda-Grubbs Catalyst® 2nd Generation. Excels at ring-closing metathesis reactions of sterically encumbered olefins. Also useful for the cross metathesis of olefins bearing large allylic substituents. ChemBeads are chemical coated glass beads. ChemBeads offer improved flowability and chemical uniformity perfect for automated solid dispensing and high-throughput experimentation. The method of creating ChemBeads uses no other chemicals or surfactants allowing the user to accurately dispense sub-milligram amounts of chemical.
Informacje prawne
Grubbs Catalyst is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)