Merck
936715
Sigma-Aldrich
Grubbs Catalyst® M300 ChemBeads
new
Synonim(y):
7528 C884 ChemBeads, 7528 ChemBeads 3. generacji, 7528 M37a (C884) ChemBeads, Dichloro[1,3-bis(2,4,6-trimetylofenylo)-2-imidazolidynyliden](benzylideno)bis(3-bromopirydyno)ruten(II) ChemBeads, [1,3-bis(2,4,6-trimetylofenylo)-2-imidazolidynylideno]dichloro(fenylometyleno)bis(3-bromopirydyno)ruten(II) ChemBeads, [1,3-dimesitylo-2-imidazolidynylideno]dichloro(fenylometyleno)bis(3-bromopirydyno)ruten(II) ChemBeads
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H40Br2Cl2N4Ru
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
884.54
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Formularz
solid
Poziom jakości
skład
loading of catalyst, 4-6 wt. %
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: ruthenium
reaction type: Ring-Opening Polymerization
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Brc1cccnc1.Brc2cccnc2.Cc3cc(C)c(N4CCN(C4=[Ru](Cl)(Cl)=Cc5ccccc5)c6c(C)cc(C)cc6C)c(C)c3
InChI
1S/C21H26N2.C7H6.2C5H4BrN.2ClH.Ru/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;1-7-5-3-2-4-6-7;2*6-5-2-1-3-7-4-5;;;/h9-12H,7-8H2,1-6H3;1-6H;2*1-4H;2*1H;/q;;;;;;+2/p-2
Klucz InChI
YDOACSUCKSODBO-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Kulki szklane ChemBeads pokryte powłoką 7528 M300.
Zastosowanie
Metateza: Katalizatory metatezy na bazie rutenu Labilne ligandy pirydynowe skutkują bardzo szybką inicjacją (nawet w temperaturze 0 °C). Skuteczny w metatezie krzyżowej akrylonitrylu. Skuteczne również w RCM i produkcji ROMP kopolimerów blokowych i polimerów o wąskim PDI
ChemBeads to szklane kulki powlekane chemicznie. ChemBeads oferują lepszą płynność i jednorodność chemiczną, idealną do zautomatyzowanego dozowania substancji stałych i eksperymentów o wysokiej przepustowości. Metoda tworzenia ChemBeads nie wykorzystuje innych substancji chemicznych ani środków powierzchniowo czynnych, umożliwiając użytkownikowi dokładne dozowanie submiligramowych ilości substancji chemicznych.
W przypadku zastosowań na większą skalę produkt jest również dostępny w postaci sproszkowanej (682330).
Informacje prawne
Grubbs Catalyst is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)