Merck
93299
Supelco
Tris(2-ethylhexyl) phosphate
for ion-selective electrodes, Selectophore, ≥99.0%
Synonim(y):
‘Trioctyl’ phosphate
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2O]3P(O)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
434.63
Beilstein:
1715839
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.61
klasa czystości
for ion-selective electrodes
Poziom jakości
ciśnienie pary
2.1 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
Selectophore
Próba
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.443
n20/D 1.444 (lit.)
bp
215 °C/4 mmHg (lit.)
gęstość
0.92 g/mL at 20 °C (lit.)
przydatność
corresponds to standard for filter test
ciąg SMILES
CCCCC(CC)COP(=O)(OCC(CC)CCCC)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H51O4P/c1-7-13-16-22(10-4)19-26-29(25,27-20-23(11-5)17-14-8-2)28-21-24(12-6)18-15-9-3/h22-24H,7-21H2,1-6H3
Klucz InChI
GTVWRXDRKAHEAD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Zastosowanie
Plastyfikator do rozpuszczalnikowych polimerowych elektrod membranowych.
Fosforan tris(2-etyloheksylu) może być stosowany jako ekstrahent w ekstrakcji skandu(III) i itru(III) ze środowiska salicylanowego.
Informacje prawne
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
338.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
170 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Separation of scandium (III) and yttrium (III) by tris (2-ethylhexyl) phosphate (TEHP).
Chhatre HM and Shinde MV
Talanta, 47(2), 413-419 (1998)
Michihiro Kamijima et al.
[Nihon koshu eisei zasshi] Japanese journal of public health, 52(12), 1021-1031 (2006-02-07)
2-Ethyl-1-hexanol (2E1H) is a volatile organic compound (VOC) which seldom attracts attention in Japan. This study aimed at clarifying changes in its concentration over time, emission sources, and students' symptoms in classrooms of a university building where indoor air was
M B Gholivand et al.
Analytica chimica acta, 584(2), 302-307 (2007-03-28)
A novel potentiometric zirconium--PVC matrix membrane sensor incorporating bis(diphenylphosphino) ferrocene as an electroactive material and tris(2-ethylhexyl)phosphate as solvent mediator is described. In mixed acetate buffer solution of pH 4.8, the sensor displays a rapid and linear response for zirconium ion
W M Kluwe
Environmental health perspectives, 65, 271-278 (1986-03-01)
Chronic toxicity and carcinogenicity studies of several phthalic acid esters (PAEs) and compounds containing a 2-ethylhexyl moiety were conducted in Fischer 344 rats and B6C3F1 (hybrid) mice. The compounds studied were phthalic anhydride, di(2-ethylhexyl) phthalate, butyl benzyl phthalate, diallyl phthalate
Y Liu et al.
Solid state nuclear magnetic resonance, 2(6), 289-306 (1993-12-01)
31P Hahn spin echo line shape and proton line shape experiments are reported on bisphenol A polycarbonate (BPAPC)-tris(2-ethylehexyl)phosphate (TOP) systems to study the concentration and temperature dependence of the local dynamics. In an earlier 31P line shape study a lattice