Kluczowe dokumenty
93105
Avenanthramide B
analytical standard
Synonim(y):
5-Hydroxy-2-{[(2E)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]amino}benzoic acid, N-[4′-Hydroxy-3′-methoxy-(E)-cinnamoyl]-5-hydroxyanthranilic acid, Avenanthramide Bf
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC1=CC=C(NC(/C=C/C2=CC=C(O)C(OC)=C2)=O)C(C(O)=O)=C1
InChI
1S/C17H15NO6/c1-24-15-8-10(2-6-14(15)20)3-7-16(21)18-13-5-4-11(19)9-12(13)17(22)23/h2-9,19-20H,1H3,(H,18,21)(H,22,23)/b7-3+
Klucz InChI
JXFZHMCSCYADIX-XVNBXDOJSA-N
Zastosowanie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?