Merck
92214
Supelco
Potassium phosphate monobasic
TraceCERT®, certified reference material, 31P-qNMR Standard, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
Monopotassium phosphate, Potassium dihydrogen phosphate, prim.-Potassium phosphate
About This Item
Wzór liniowy:
KH2PO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.09
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
100
300
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
metody
qNMR: suitable
pKa (25°C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp
252.6 °C (lit.)
gęstość
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
Format
neat
ciąg SMILES
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Klucz InChI
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com
Sprawdź całą naszą ofertę ilościowe wzorce NMR (wzorce qNMR).
Polecane produkty
Check out ChemisTwin, our brand new online portal for identity confirmation of NMR spectra. A feature for quantitative NMR is in development. Learn more or reach out to us for a free trial.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
In certain cases, 1H qNMR reaches its limits, especially regarding the certification of complex and larger molecules. However, new fields of application often also bring along the presence of heteroatoms, namely 31P and 19F. We therefore introduced 3 CRMs for 19F qNMR with traceability to the SI.
Wprowadzenie certyfikowanych materiałów referencyjnych 19F qNMR do certyfikacji złożonych cząsteczek.
Separation of Estriol 3-(β-D-glucuronide) sodium salt; β-Estradiol 3-(β-D-glucuronide) 17-sulfate dipotassium salt; Estriol 3-sulfate sodium salt; β-Estradiol 3,17-disulfate dipotassium salt, ≥95%; β-Estradiol 17-(β-D-glucuronide) sodium salt; β-Estradiol 3-(β-D-glucuronide) sodium salt; Estrone 3-(β-D-glucuronide) sodium salt; β-Estradiol 3-sulfate sodium salt, ≥93%; Estriol, ≥97%; Estrone 3-sulfate sodium salt, contains ~35% Tris as stabilizer; β-Estradiol, ≥98%; α-Estradiol, powder, ≥98% (TLC); Estrone, ≥99%
Powiązane treści
ChemisTwin is your new online digital assistant for NMR result interpretation. It will save you time by automating the interpretation of routine NMR analysis for structure confirmation as well as quantitative NMR (qNMR) measurements using qNMR eRMs from our verified electronic Reference Materials database.
ChemisTwin automatyzuje interpretację wyników NMR, oszczędzając czas dzięki potwierdzaniu struktury i ilościowym pomiarom NMR przy użyciu elektronicznych materiałów referencyjnych.
The Titan C18 column provided efficient and rapid resolution of thirteen related estrogenic compounds. Ultra Ultra high purity solvents provided robust operation.